Fontos dokumentumok
A2647
Adenosine 5′-(β,γ-imido)triphosphate lithium salt hydrate
≥93% (HPLC), powder
Szinonimák:
β,γ-Imidoadenosine 5′-triphosphate lithium salt hydrate, AMP-PNP, ATP[β,γ-NH], Adenylyl imidodiphosphate lithium salt hydrate, App(NH)p
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
natural (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥93% (HPLC)
Forma
powder
szín
white
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[H]O[H].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)NP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H17N6O12P3/c11-8-5-9(13-2-12-8)16(3-14-5)10-7(18)6(17)4(27-10)1-26-31(24,25)28-30(22,23)15-29(19,20)21/h2-4,6-7,10,17-18H,1H2,(H,24,25)(H2,11,12,13)(H4,15,19,20,21,22,23)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PVKSNHVPLWYQGJ-KQYNXXCUSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)