Fontos dokumentumok
40227
6-Dodecanoyl-N,N-dimethyl-2-naphthylamine
suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
Szinonimák:
2-(Dimethylamino)-6-dodecanoylnaphthalene, Laurdan, N,N-Dimethyl-6-dodecanoyl-2-naphthylamine
Teszt
≥97.0% (HPLC)
mp
88 °C (lit.)
oldhatóság
DMF: soluble
acetonitrile: soluble
methanol: soluble
fluoreszcencia
λex 366 nm; λem 497 nm in methanol
alkalmasság
suitable for fluorescence
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)N(C)C
InChI
1S/C24H35NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-24(26)22-15-14-21-19-23(25(2)3)17-16-20(21)18-22/h14-19H,4-13H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JHDGGIDITFLRJY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.