Fontos dokumentumok
344206-M
Millipore
Formamide, Molecular Biology Grade
Deionized. Adenine deaminase inhibitor. Used in DNA stripping during genetic fingerprinting techniques.
Szinonimák:
Formamide, CH₃NO, Amide C1, Formic amide
About This Item
Lineáris képlet:
HCONH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
45.04
Beilstein:
505995
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
NACRES:
NA.28
grade:
Molecular Biology
technika/technikák:
hybridization: suitable
bp:
210 °C (lit.)
gőznyomás:
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
grade
Molecular Biology
Minőségi szint
gőzsűrűség
1.55 (vs air)
gőznyomás
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
932 °F
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
technika/technikák
hybridization: suitable
törésmutató
n20/D 1.447 (lit.)
pH
8-10 (20 °C, 200 g/L)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
oldhatóság
water: 20 mg/mL (~0.5 M)
sűrűség
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
heavy metals (as Pb): ≤0.0001%
idegen aktivitás
DNases, proteases, RNases, none detected
tárolási hőmérséklet
10-30°C
SMILES string
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Deionized. Adenine deaminase inhibitor. Used in DNA stripping during genetic fingerprinting techniques.
Useful as an ionizing solvent. Absorbance (0.5 M): ≤0.08 at 260 nm; ≤0.03 at 280 nm. Adenine deaminase inhibitor. Used in DNA stripping during genetic fingerprinting techniques. Supplied as deionized.
Alkalmazás
Formamide destabilizes nucleic acid duplexes and may be used, typically, at a concentration of 50%, in hybridization protocols requiring lower hybridization temperatures.
Figyelmeztetés
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Blood
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
305.6 °F
Lobbanási pont (C)
152 °C