Fontos dokumentumok
4610-OP
Millipore
Formamide
OmniPur® Grade, >= 99%, Deionized
Szinonimák:
Formamide, Carbamaldehyde, Amide C1, Formic amide
About This Item
Lineáris képlet:
HCONH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
45.04
Beilstein:
505995
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
NACRES:
NA.21
gőzsűrűség
1.55 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
Teszt
≥99% (GC)
form
viscous liquid (slightly)
öngyulladási hőmérséklet
932 °F
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
technika/technikák
hybridization: suitable
szín
colorless
törésmutató
n20/D 1.447 (lit.)
pH
8-10 (20 °C, 200 g/L)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
sűrűség
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Molecular Biology grade.
A260 (0.5 M, water): ≤0.03 AU
A270 (0.5M, water): ≤0.05 AU
A280 (0.5 M, water): ≤0.08 AU
Purity by Assay: ≥ 99%
Conductivity: ≤100 µmho
DNase: None detected
Heavy metals (as Pb): ≤0.0001%
Identification: To pass test
Phosphatase: None detected
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Alkalmazás
Formamide destabilizes nucleic acid duplexes and may be used, typically, at a concentration of 50%, in hybridization protocols requiring lower hybridization temperatures.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Blood
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
305.6 °F
Lobbanási pont (C)
152 °C