F8636
Ficoll® 400
lyophilized powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Szinonimák:
Polysucrose 400
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
sterilitás
γ-irradiated
termékcsalád
BioXtra
form
lyophilized powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
Jogi információk
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocols
A Ficoll 400® egy nagy hidrofilitású és vízoldékonyságú, nem ionos polimer, amely alkalmas különböző biológiai alkalmazásokhoz.
Ficoll 400® is a non-ionic polymer with high hydrophilicity and water solubility, suitable for various biological applications.