F7942
Fetal Bovine Serum
Canada origin, sterile-filtered, γ-irradiated, suitable for cell culture
Szinonimák:
FBS, FCS, sera, serum
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine fetus
Minőségi szint
sterilitás
γ-irradiated
sterile-filtered
termékcsalád
FBS Classic
összetétel
Bovine IgG, ≤1.0 mg/mL
Hemoglobin, ≤20 mg/dL
eredet
Canada origin
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤10 EU/mL Endotoxin
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
- Endotoxin and hemoglobin tested
- Tested for the presence of bacteria, virus, and mycoplasma
- Triple filtered with 0.1 micron membrane under aseptic conditions
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Cikkek
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.