Fontos dokumentumok
12107C
Fetal Bovine Serum
USA origin, γ-irradiated by SER-TAIN process, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
Fetal Calf Sera, Fetal Calf Serum, GI FBS, GI FCS, GI Fetal Bovine Sera, GI Fetal Bovine Serum, GI Fetal Calf Serum, FBS, FCS, sera, serum
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine fetus
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
termékcsalád
FBS Premier
összetétel
hemoglobin, ≤20 mg/dL
eredet
USA origin
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤10 EU/mL endotoxin
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
- Endotoxin and hemoglobin tested
- Tested for the presence of bacteria, virus, and mycoplasma
- Triple filtered with 0.1 micron membrane under aseptic conditions
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Cikkek
Find answers to questions (FAQs) about fetal bovine serum (FBS) that is gamma-irradiated by the SER-TAIN™ process. Request a sample of FBS at Sigma-Aldrich.com.
Protocols
Protect your investment with best practices for storing and thawing FBS and other sera. Sample FBS for validation in your cell culture protocol.