F0679
Fetal Bovine Serum
non-USA origin, γ-irradiated, sterile-filtered, suitable for cell culture
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
FBS, FCS, sera, serum
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine fetus
Minőségi szint
sterilitás
γ-irradiated
sterile-filtered
termékcsalád
FBS Classic
összetétel
hemoglobin, ≤25 mg/dL
eredet
non-USA origin
elérhetőség
available only in EU
not available in Canada
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤10 EU/mL endotoxin
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
- Endotoxin and hemoglobin tested
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Related Content
Explore our portfolio of fetal bovine serum (FBS) and determine the right FBS for your lab needs and budget. Request a serum sample.