F8192
Fetal Bovine Serum
Australia origin, Heat Inactivated, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for hybridoma
Szinonimák:
HI FBS, HI sera, HI serum, FBS, FCS, sera, serum
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine fetus
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
termékcsalád
FBS Classic
összetétel
Bovine IgG, ≤1 mg/mL
Hemoglobin, ≤20 mg/dL
eredet
Australia origin
technika/technikák
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤10 EU/mL endotoxin
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
This product is prepared by heating at 56°C for 30 minutes. Heating serum to 56°C for 30 minutes inactivates the complement system for immunoassays. Heat activation also inactivates other undetermined inhibitors of cell growth in culture.
Analízis megjegyzés
- Endotoxin and hemoglobin tested
- Tested for the presence of bacteria, virus, and mycoplasma
- Triple filtered with 0.1 micron membrane under aseptic conditions
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.