Fontos dokumentumok
I6138
Idazoxan hydrochloride
Szinonimák:
(±)-2-[1,4-Benzodioxan-2-yl]-2-imidazoline hydrochloride, RX 781094
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
Cl.C1CN=C(N1)C2COc3ccccc3O2
InChI
1S/C11H12N2O2.ClH/c1-2-4-9-8(3-1)14-7-10(15-9)11-12-5-6-13-11;/h1-4,10H,5-7H2,(H,12,13);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MYUBYOVCLMEAOH-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3