B0287
Monoclonal Anti-FITC−Biotin antibody produced in mouse
clone FL-D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Monoclonal Anti-FITC
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
biotin conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
FL-D6, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:400 using human tonsil
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- for amplification of signal in immunofluorescence assays
- in Ag-activated beads for flow-based micro immunoassay of parathyroid hormone and IL-5
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)