Fontos dokumentumok
Z805750
Hellma® cuvettes for special application, Large cells
Special Optical Glass, spectral range 360-2500 nm, pathlength 50 ± 0.5 mm, chamber volume 88000 μL
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
NACRES:
SB.32
material
optical glass
gyártó/kereskedő neve
Hellma (704.003-OG)
parameter
360-2500 nm spectral range
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Ma × Sz × Mé
52.5 mm × 55 mm × 55 mm
kamratérfogat
88000 μL
úthossz
50 ± 0.5 mm
Általános leírás
with glass lids
Kiszerelés
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Jogi információk
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)