AB7144F
Anti-Fibrinogen Antibody, FITC conjugated
Chemicon®, from sheep
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
sheep
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunodiffusion: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FIBCD1(84929)
Egyediség
LABELLING RATIO
Fluorescein:antibody molar ratio: 2.8 - 3.3
Absorbance ratio (A493/A276): 0.78 + 0.05
Immunogen
Alkalmazás
Signaling
Growth Factors & Receptors
The final working dilution is dependent on the specific assay conditions. However, in fluorescence microscopy good results can be expected with dilutions in the following ranges:
1. Incident light excitation
Direct immunofluorescence: 1/10 - 1/80
Indirect immunofluorescence: 1/20 - 1/400
2. Transmitted light excitation
Direct immunofluorescence: 1/5 - 1/40
Indirect immunofluorescence: 1/10 - 1/80
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
WARNING: This reagent contains 0.1% sodium azide as preservative. Due to potential hazards arising from the build up of this material in pipes, spent reagent should be disposed of with liberal volumes of water.
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2