J4455
JSH-23
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
4-methyl-N1-(3-phenylpropyl)-1,2-benzenediamine
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
tárolási körülmény
protect from light
szín
off-white to gray-pink
oldhatóság
DMSO: >10 mg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C16H20N2/c1-13-9-10-16(15(17)12-13)18-11-5-8-14-6-3-2-4-7-14/h2-4,6-7,9-10,12,18H,5,8,11,17H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YMFNPBSZFWXMAD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3