Fontos dokumentumok
I7260
Monoclonal Anti-Human IgG3 antibody produced in mouse
clone HP-6050, ascites fluid
Szinonimák:
Monoclonal Anti-Human IgG3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
HP-6050, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
technika/technikák
indirect ELISA: 1:10,000
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)