Merck
F4274
Sigma-Aldrich
Fluorescein isothiocyanate isomer I
≥97.5% purity (HPLC), powder
Szinonimák:
FITC, Fluorescein 5-isothiocyanate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H11NO5S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
389.38
Beilstein:
1407295
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Terméknév
Fluorescein isothiocyanate isomer I, ≥97.5% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥97.5% (HPLC)
Forma
powder
technika/technikák
titration: suitable
szín
yellow to very dark yellow
mp
>360 °C (lit.)
oldhatóság
acetone: soluble 10 mg/mL
fluoreszcencia
λex 492 nm; λem 518 nm (green)
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N=C=S)c1
InChI
1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-16-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-17(19)21(16)15-4-1-11(22-10-28)7-14(15)20(25)27-21/h1-9,23-24H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Fluorescein isothiocyanate (FITC) is widely used to attach a fluorescent label to proteins via the amine group. The isothiocyanate group reacts with amino terminal and primary amines in proteins. It has been used for the labeling of proteins including antibodies and lectins.
Alkalmazás
Fluorescein isothiocyanate isomer I has been used for the staining of conidia.
Reagent for the FITC labeling of proteins; Microsequencing of proteins and peptides (HPLC)
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
PU.1 serves a critical role in the innate defense against Aspergillus fumigatus via dendritic cell-associated C-type lectin receptor-1 and toll-like receptors-2 and 4 in THP-1-derived macrophages.
Liu C
Molecular Medicine Reports, 15, 4084-4084 (2017)
Ana Bratuša et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 181, 561-566 (2019-06-12)
This work describes the derivatization of dextran using N-(tert-butyloxycarbonyl)-S-(trityl)-L-cysteine in the presence of N,N'-carbonyldiimidazole (CDI) as a coupling agent. Homogeneous reactions in dimethyl sulfoxide allowed for an efficient coupling of the amino acid derivative to the polymer backbone. Derivatization was
Binding of live conidia of Aspergillus fumigatus activates in vitro-generated human Langerhans cells via a lectin of galactomannan specificity.
Persat F
Clinical and Experimental Immunology, 133, 370-370 (2003)
Handbook of Affinity Chromatography (2005)
Hermanson GT
Bioconjugate Techniques (2013)