Fontos dokumentumok
34321-M
Sigma-Aldrich
FITC, Isomer I
Szinonimák:
FITC, Isomer I, Fluorescein Isothiocyanate, Isomer I
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H11NO5S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
389.38
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116133
Teszt
≥95% (TLC)
Minőségi szint
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
szín
orange-red
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL
DMF: soluble
aqueous buffer, pH ≥ 9.0: soluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
S=C=Nc1cc2c(cc1)C3(OC2=O)c4c(cc(cc4)O)Oc5c3ccc(c5)O
InChI
1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-16-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-17(19)21(16)15-4-1-11(22-10-28)7-14(15)20(25)27-21/h1-9,23-24H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A fluorescent labeling agent used to label antibodies, lectins, toxins, various proteins, and oligopeptides with fluorescein. FITC-antibody conjugates are useful in many applications, including flow cytometry and immunohistochemistry (excitation maximum = 492 nm; emission maximum = 520 nm). λ max: 492 ± 3 nm (pH 9). Fluorescence EMmax: 520 ± 3 nm (pH 9).
Popular derivative of fluorescein. Can be used to label antibodies and other proteins.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Cherry, N.B., et al. 1965. Stain Technol. 44, 179.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3