Fontos dokumentumok
F5512
Anti-Human IgG (Fab specific)−FITC antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Goat Anti-Human IgG (Fab specific)−Fluorescein isothiocyanate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
tárolási körülmény
protect from light
technika/technikák
immunofluorescence: 1:16-1:32 using Hep2 cells
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- in fluorescent staining
- in dual color fluorescent labeling
- in fluorescence-activated cell sorting (FACS) analysis
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg