Összes fotó(1)
Key Documents
341691
Millipore
Ficoll® 400 Reagent, Molecular Biology Grade
Useful for the separation of lymphocyte subpopulations.
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
NACRES:
NA.25
grade
Molecular Biology
Minőségi szint
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
water: soluble
idegen aktivitás
DNases, proteases, RNases, none detected
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Useful for the separation of lymphocyte subpopulations.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3