Fontos dokumentumok
E3375
trans-Androsterone
Szinonimák:
3β-Hydroxy-5α-androstan-17-one, 3β-Hydroxyetioallocholan-17-one, 5α-Androstan-3β-ol-17-one, Epi-androsterone, Isoandrosterone
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
gyógyszerellenőrzés
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
oldhatóság
chloroform: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CCC(=O)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@H](O)C2
InChI
1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-16,20H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QGXBDMJGAMFCBF-LUJOEAJASA-N
Géninformáció
human ... HSD17B3(3293)
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3