Merck
07682
Supelco
6-[Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amino]-4-(trifluoromethyl)-2(1H)-quinolinone
analytical standard
Szinonimák:
LGD-2226
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H9F9N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
392.22
Beilstein:
10716241
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
mp
187-190 °C
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
FC(F)(F)CN(CC(F)(F)F)c1ccc2NC(=O)C=C(c2c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H9F9N2O/c15-12(16,17)5-25(6-13(18,19)20)7-1-2-10-8(3-7)9(14(21,22)23)4-11(26)24-10/h1-4H,5-6H2,(H,24,26)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ULBPQWIGZUGPHU-UHFFFAOYSA-N
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Analízis megjegyzés
Proton NMR and Fluor NMR structures corresponds
Javasolt termékek
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Prostate,Endocrine system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Anna Gadaj et al.
MethodsX, 7, 100926-100926 (2020-06-18)
Selective androgen receptor modulators (SARMs) represent non-steroidal agents commonly abused in human and animal (i.e. equine, canine) sports, with potential for further misuse as growth promoting agents in livestock-based farming. As a direct response to the real and possible implications