Fontos dokumentumok
PHR3173
Aminoglutethimide
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Szinonimák:
DL-Aminoglutethimide, 3-(4-Aminophenyl)-3-ethyl-2,6-piperidinedione, 3-(p-Aminophenyl)-3-ethylpiperidine-2,6-dione
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to BP BP684
traceable to USP 1025205
API-család
aminoglutethimide
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 500 mg
mp
152-154 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CCC1(CCC(=O)NC1=O)c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-2-13(8-7-11(16)15-12(13)17)9-3-5-10(14)6-4-9/h3-6H,2,7-8,14H2,1H3,(H,15,16,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ROBVIMPUHSLWNV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)