05-829X-555
Anti-α-Tubulin Antibody, Alexa Fluor™ 555 conjugate
clone DM1A, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Szinonimák:
Anti-B-ALPHA-1, Anti-LIS3, Anti-TUBA3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
ALEXA FLUOR™ 555
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
DM1A, monoclonal
faj reaktivitás
pig, guinea pig, human, avian, mouse, bovine, rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
Upstate®
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TUBA1A(7846)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Cell Structure
Cytoskeleton
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2