D8037
Driselase™ Basidiomycetes sp.
BioReagent, suitable for plant cell culture
Szinonimák:
Driselase™ from Basidiomycetes sp.
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
form
powder
összetétel
Protein, ≥10% biuret
technika/technikák
cell culture | plant: suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
- in spheroplast preparation from Coccomyxa cells
- in a CRISPR/Cas9-based mutagenesis protocol for Brachypodium distachyon and its allopolyploid relative, Brachypodium hybridum
- for cell wall digestion to perform whole-mount immunolocalization of Lotus japonicus root tissue
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3