343333
5-Fluoro-2′-deoxyuridine
≥98% (HPLC), solid, anticancer agent, Calbiochem®
Szinonimák:
5-Fluoro-2′-deoxyuridine, FdUrd, FUdR, 5-FdU, Floxuridine
About This Item
Javasolt termékek
product name
5-Fluoro-2′-deoxyuridine, Experimental anticancer agent shown to have activity against a variety of malignant neoplasms, including mouse mammary tumors and colorectal carcinomas.
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
aqueous buffer: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C9H11FN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ODKNJVUHOIMIIZ-RRKCRQDMSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Experimental anticancer agent
Figyelmeztetés
Egyéb megjegyzések
Malmberg, M., et al. 1993. Cell Prolif. 26, 291.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3