Fontos dokumentumok
E7384
[D-Ala2, N-Me-Phe4, Gly5-ol]-Enkephalin acetate salt
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
DAGO, DAMGO, Tyr-D-Ala-Gly-N-methyl-Phe-Gly-ol
Teszt
≥97% (HPLC)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.C[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)cc1)C(=O)NCC(=O)N(C)[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)NCCO
InChI
1S/C26H35N5O6.C2H4O2/c1-17(30-25(36)21(27)14-19-8-10-20(33)11-9-19)24(35)29-16-23(34)31(2)22(26(37)28-12-13-32)15-18-6-4-3-5-7-18;1-2(3)4/h3-11,17,21-22,32-33H,12-16,27H2,1-2H3,(H,28,37)(H,29,35)(H,30,36);1H3,(H,3,4)/t17-,21+,22+;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XZZYKCKUDLGXJA-NJUGUJQKSA-N
Géninformáció
human ... OPRM1(4988)
mouse ... OPRM1(18390)
rat ... OPRM1(25601)
Amino Acid Sequence
Általános leírás
Alkalmazás
- for use as a positive control in the assay of G-protein activation with μ-opioid receptor, to assay the inhibition of cAMP inhibition by DAMGO
- for the determination of the suppression of contraction by opioid receptors
- to determine whether the peripheral application of DAMGO suppresses the hypertonic saline (HS)-induced masseter nociception in slightly anaesthetized rats
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?