Fontos dokumentumok
F0430
Fenobam
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
N-(3-Chlorophenyl)-N′-(4,5-dihydro-1-methyl-4-oxo-1H-imidazole-2-yl)urea
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
szín
white
oldhatóság
DMSO: >20 mg/mL
kezdeményező
Johnson & Johnson
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN1CC(=O)N=C1NC(=O)Nc2cccc(Cl)c2
InChI
1S/C11H11ClN4O2/c1-16-6-9(17)14-10(16)15-11(18)13-8-4-2-3-7(12)5-8/h2-5H,6H2,1H3,(H2,13,14,15,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DWPQODZAOSWNHB-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Cikkek
Sigma-Aldrich offers many products related to G-protein family glutamate receptors for your research needs.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience