Merck
M042180
Sigma-Aldrich
DMT-Biotin-C6 Phosphoramidite
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
Szinonimák:
5′ Biotin Amidite, 5′-Biotin Phosphoramidite, 6-[(2-Cyanoethoxy)diisopropylaminophosphanoxy]-[1-N-(4,4′-dimethoxytrityl)biotinyl]aminohexane, DMT-Biotin-C6 Amidite, N-DMT-Biotinyl-2-Aminoethoxyethanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C46H64N5O6PS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
846.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
termékcsalád
Proligo Reagents
Minőségi szint
Teszt
≥96.0% (reversed phase HPLC)
≥97% (31P-NMR)
alkalmasság
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for H-NMR
kompatibilitás
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(N2[C@H]3CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCCCCOP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)[C@H]3NC2=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C46H64N5O6PS/c1-34(2)51(35(3)4)58(57-32-16-29-47)56-31-15-8-7-14-30-48-43(52)20-13-12-19-42-44-41(33-59-42)50(45(53)49-44)46(36-17-10-9-11-18-36,37-21-25-39(54-5)26-22-37)38-23-27-40(55-6)28-24-38/h9-11,17-18,21-28,34-35,41-42,44H,7-8,12-16,19-20,30-33H2,1-6H3,(H,48,52)(H,49,53)/t41-,42-,44-,58?/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RBXYKQBFPLXSJS-RYQQVEDISA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)