Fontos dokumentumok
M8437
Sigma-Aldrich
Margatoxin
≥99%, recombinant, expressed in E. coli
Szinonimák:
MgTx
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
solid
molekulatömeg
4179
tárolási hőmérséklet
−20°C
Amino Acid Sequence
Thr-Ile-Ile-Asn-Val-Lys-Cys-Thr-Ser-Pro-Lys-Gln-Cys-Leu-Pro-Pro-Cys-Lys-Ala-Gln-Phe-Gly-Gln-Ser-Ala-Gly-Ala-Lys-Cys-Met-Asn-Gly-Lys-Cys-Lys-Cys-Tyr-Pro-His
Biokémiai/fiziológiai hatások
Voltage-gated (Kv1.3) potassium channel blocker.
Egyéb megjegyzések
Major toxin in Centruroides margaritatus (scorpion)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)