SML1170
SR2211
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(2-fluoro-4-((4-(pyridin-4-ylmethyl)piperazin-1-yl)methyl)-[1,1-biphenyl]-4-yl)propan-2-ol, ;2-Fluoro-4′-[[4-(4-pyridinylmethyl)-1-piperazinyl]methyl]-a,a-bis(trifluoromethyl)-[1,1′-biphenyl]-4-methanol, ML310
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C26H24F7N3O/c27-23-15-21(24(37,25(28,29)30)26(31,32)33)5-6-22(23)20-3-1-18(2-4-20)16-35-11-13-36(14-12-35)17-19-7-9-34-10-8-19/h1-10,15,37H,11-14,16-17H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KVHKWAZUPPBMLL-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3