Fontos dokumentumok
SML0190
ML133 hydrochloride
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
1-(4-methoxyphenyl)-N-(naphthalen-1-ylmethyl)methanamine hydrochloride, CID 781301 hydrochloride, N-(4-methoxybenzyl)-1-(naphthalen-1-yl)methanamine hydrochloride, SID 85281105 hydrochloride, VU0404943-1 hydrchloride
Teszt
≥95% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to tan
oldhatóság
DMSO: ≥10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.COc1ccc(CNCc2cccc3ccccc23)cc1
InChI
1S/C19H19NO.ClH/c1-21-18-11-9-15(10-12-18)13-20-14-17-7-4-6-16-5-2-3-8-19(16)17;/h2-12,20H,13-14H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NGQIBUUFXDPHKT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
We offer many products related to potassium channels for your research needs.