Fontos dokumentumok
R8404
Rufinamide
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
1-[(2,6-difluorophenyl)methyl]-1H-1,2,3-Triazole-4-carboxamide
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white
oldhatóság
DMSO: 9 mg/mL
kezdeményező
Novartis
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NC(=O)c1cn(Cc2c(F)cccc2F)nn1
InChI
1S/C10H8F2N4O/c11-7-2-1-3-8(12)6(7)4-16-5-9(10(13)17)14-15-16/h1-3,5H,4H2,(H2,13,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
POGQSBRIGCQNEG-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Diagnosztikai következmények
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3