Fontos dokumentumok
E9505
β-Estradiol 3-sulfate sodium salt
≥93%
Szinonimák:
1,3,5(10)-Estratriene-3,17β-diol 3-sulfate, 3,17β-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratriene 3-sulfate
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Teszt
≥93%
form
powder
tartalmaz
~70% N-methyl-D-glucamine as stabilizer
oldhatóság
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na].[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@@H](O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(OS(O)(=O)=O)ccc24
InChI
1S/C18H24O5S.Na.H/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(20,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)19;;/h3,5,10,14-17,19H,2,4,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);;/t14-,15-,16+,17+,18+;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PYPVMTJYMKHIST-LBARCDFESA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges