Merck
E2128
Sigma-Aldrich
β-Estradiol 3-(β-D-glucuronide) 17-sulfate dipotassium salt
Szinonimák:
1,3,5(10)-Estratriene-3,17β-diol 3-glucuronide 17-sulfate, 3,17β-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratriene 3-glucuronide 17-sulfate
About This Item
Lineáris képlet:
C24H30O11SK2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
604.75
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
sterilitás
non-sterile
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[K].CC12CCC3C(CCc4cc(OC5OC(C(O)C(O)C5O)C(O)=O)ccc34)C1CCC2OS(O)(=O)=O
InChI
1S/C24H32O11S.K.H/c1-24-9-8-14-13-5-3-12(33-23-20(27)18(25)19(26)21(34-23)22(28)29)10-11(13)2-4-15(14)16(24)6-7-17(24)35-36(30,31)32;;/h3,5,10,14-21,23,25-27H,2,4,6-9H2,1H3,(H,28,29)(H,30,31,32);;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HHYDRCVKADTNKW-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Estradiol is derived from estrogen and it exists as a conjugate as sulfate and glucuronides. This conjugation enables in bringing down the estradiol hormonal activity and aids in eliminating them through excretion.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
B T Zhu et al.
Carcinogenesis, 19(1), 1-27 (1998-02-24)
Cytochrome P450 enzymes that metabolize estrogens are expressed in the mammary gland, uterus, brain and other target tissues for estrogen action, and this results in the formation of hydroxylated estrogens in these tissues. Estradiol metabolites formed in target tissues at
H Kuhl
Climacteric : the journal of the International Menopause Society, 8 Suppl 1, 3-63 (2005-08-23)
This review comprises the pharmacokinetics and pharmacodynamics of natural and synthetic estrogens and progestogens used in contraception and therapy, with special consideration of hormone replacement therapy. The paper describes the mechanisms of action, the relation between structure and hormonal activity