Fontos dokumentumok
M7133
4-Methylumbelliferyl sulfate potassium salt
sulfatase substrate
Szinonimák:
Potassium 4-methylumbelliferyl sulfate
Teszt
≥99% (HPLC)
form
powder
oldhatóság
water: 5 mg/mL, clear, colorless
fluoreszcencia
λex 334 nm; λem 370 nm (pH 10.4)
λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction products)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[K+].CC1=CC(=O)Oc2cc(OS([O-])(=O)=O)ccc12
InChI
1S/C10H8O6S.K/c1-6-4-10(11)15-9-5-7(2-3-8(6)9)16-17(12,13)14;/h2-5H,1H3,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CSOCSPXOODWGLJ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Drug conjugate analysis and the enzymatic hydrolysis of glucuronides