Fontos dokumentumok
E6375
Estriol 3-sulfate sodium salt
≥98% (TLC)
Szinonimák:
1,3,5(10)-Estratriene-3,16α,17β-triol 3-sulfate, 3,16α,17β-Trihydroxy-1,3,5(10)-estratriene 3-sulfate
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
tartalmaz
~30% methylglucamine as stabilizer
oldhatóság
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na].[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@@H](O)[C@H](O)C[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(OS(O)(=O)=O)ccc24
InChI
1S/C18H24O6S.Na.H/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(24-25(21,22)23)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(19)17(18)20;;/h3,5,8,13-17,19-20H,2,4,6-7,9H2,1H3,(H,21,22,23);;/t13-,14-,15+,16-,17+,18+;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NGMCHEUPKPRHNC-XZEIGEQDSA-N
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)