SRP6450
Neprilysin/CD10 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
CALLA, DKFZp686O16152, MGC126681, MGC126707, MME, NEP, SFE
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 80 kDa
observed mol wt 90-100 kDa (DTT-reduced. Tyr 52 is the predicted N-terminal .)
kiszerelés
pkg of 10 μg
szennyeződések
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... MME(4311)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)