Fontos dokumentumok
E0251
Estrone 3-sulfate sodium salt
contains ~35% Tris as stabilizer
Szinonimák:
1,3,5(10)-Estratrien-17-one 3-sulfate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
tartalmaz
~35% Tris as stabilizer
technika/technikák
inhibition assay: suitable
oldhatóság
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na].[H][C@]12CC[C@]3(C)C(=O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(OS(O)(=O)=O)ccc24
InChI
1S/C18H22O5S.Na.H/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(20,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)19;;/h3,5,10,14-16H,2,4,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);;/t14-,15-,16+,18+;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GQZNDBBLTDOIBE-DLEHHZMWSA-N
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox