Fontos dokumentumok
D6694
Anti-DSCR1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-ADAP78, Anti-Calcipressin 1, Anti-DSC1, Anti-Down Syndrome Candidate Region 1, Anti-MCIP1, Anti-Myocyte-enriched calcineurin-interacting protein 1, Anti-RCAN1, Anti-RCN1, Anti-Regulator of calcineurin 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~26 kDa
faj reaktivitás
mouse, rat, human
koncentráció
~1.5 mg/mL
technika/technikák
western blot: 2-4 μg/mL using HEK-293T cells expressing human DSCR1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... RCAN1(1827)
mouse ... Dscr1(54720)
rat ... Dscr1(266766)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)