Fontos dokumentumok
F8807
FM19G11
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
3-[(2,4-Dinitrobenzoyl)amino]-benzoic acid 2-(4-methylphenyl)-2-oxoethyl ester, [2-oxo-2-(p-tolyl)ethyl] 3-[(2,4-dinitrobenzoyl)amino]benzoate
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
off-white to light brown
oldhatóság
DMSO: ≥40 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)C(=O)COC(=O)c2cccc(NC(=O)c3ccc(cc3[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c2
InChI
1S/C23H17N3O8/c1-14-5-7-15(8-6-14)21(27)13-34-23(29)16-3-2-4-17(11-16)24-22(28)19-10-9-18(25(30)31)12-20(19)26(32)33/h2-12H,13H2,1H3,(H,24,28)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XVUOIWIIQVGWAJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- to study the effects ofFM19G11-loaded gold nanoparticles (NPs) on self-renewal and proliferation of ependymal stem progenitor cells (epSPCs) of mice
- to study its effects on the O6-methylguanine DNA-methyltransferase (MGMT) expression in glioblastoma (GBM) cells
- to study its effects on microphthalmia-associated transcription factor (MITF) expression in melanoma cell line
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3