Fontos dokumentumok
E8284
(E/Z)-Endoxifen Hydrochloride Hydrate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(E/Z)-Endoxifen hydrochloride hydrate, (E/Z)-4-Hydroxy-N-desmethyltamoxifen hydrochloride hydrate, (E/Z)-4-[1-[4-[2-(Methylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-buten-1-yl]-phenol hydrochloride hydrate (1:1 E/Z mixture); (E/Z)-4OHNDtam hydrochloride hydrate
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: >10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.Cl.CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccc(O)cc2)c3ccc(OCCNC)cc3
InChI
1S/C25H27NO2.ClH.H2O/c1-3-24(19-7-5-4-6-8-19)25(20-9-13-22(27)14-10-20)21-11-15-23(16-12-21)28-18-17-26-2;;/h4-16,26-27H,3,17-18H2,1-2H3;1H;1H2/b25-24-;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BISAMGUAXFFKDX-NDIQBZANSA-N
Alkalmazás
as a selective estrogen receptor modulator (SERM) to study the role of miR-27a expression
to impregnate a biocompatible polymer in the subcutaneous space adjacent to the TA muscle of PDGFRαCreER;R26NG mice
to study its in vivo performance and properties for CreERT2 (mutant estrogen receptor) control
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Cikkek
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.