Fontos dokumentumok
SML1666
4-Hydroxytamoxifen
≥98% (HPLC), solution, Tamoxifen metabolite
Szinonimák:
4-OHT, cis/trans-4-Hydroxytamoxifen
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
4-Hydroxytamoxifen Ready Made Solution, 5 mg/mL in ethanol: isopropanol (95:5)
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Forma
solution
koncentráció
5 mg/mL in ethanol: isopropanol (95:5)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N(CCOc1ccc(cc1)\C(=C(\CC)/c3ccccc3)\c2ccc(cc2)O)(C)C
InChI
1S/C26H29NO2/c1-4-25(20-8-6-5-7-9-20)26(21-10-14-23(28)15-11-21)22-12-16-24(17-13-22)29-19-18-27(2)3/h5-17,28H,4,18-19H2,1-3H3/b26-25-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TXUZVZSFRXZGTL-QPLCGJKRSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
55.4 °F
Lobbanási pont (C)
13 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)