Fontos dokumentumok
C0543
Rat Collagen Type IV
from Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma basement membrane, lyophilized powder, suitable for cell culture, used for 3D hydrogel formation
Szinonimák:
Type IV collagen, EHS-collagen
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Collagen from Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma basement membrane, Type IV (Miller), lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
biológiai forrás
mouse (Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma basement membrane)
Minőségi szint
típus
Type IV (Miller)
termékcsalád
BioReagent
Forma
lyophilized powder
kiszerelés
glass bottle of 1 vial
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
felület bevonatolás
6‑10 μg/cm2
oldhatóság
0.25% acetic acid: 0.5-2.0 mg/mL (Keep at 2-8 °C for several hours, occasionally swirling.)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
mouse ... Col4a1(12826) , Col4a2(12827) , Col4a3(12828) , Col4a5(12830) , Col4a6(94216)
Általános leírás
Alkalmazás
- in adhesion assays.
- in hydrogel fabrication.
- to coat cell culture plates for cell differentiation.
- to treat round plastic coverslips for scanning electron microscopy (SEM) analysis in an interaction study between A. culbertsoni trophozoites and Schwann cells.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Mennyiség
Elkészítési megjegyzés
Pepsin is not used in the preparation.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.