Fontos dokumentumok
E7881
Emodin
from Frangula bark, ≥90% (HPLC), casein Kinase 2 (CK2) inhibitor
Szinonimák:
1,3,8-Trihydroxy-6-methyl-9,10-anthracenedione, 1,3,8-Trihydroxy-6-methylanthraquinone, 6-Methyl-1,3,8-trihydroxyanthraquinone, Archin, Emodol, Frangula-emodin, Frangulic acid, Rheum emodin
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Emodin, from Frangula bark, ≥90% (HPLC)
biológiai forrás
Frangula bark
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
oldhatóság
DMSO: soluble
aqueous base: soluble
ethanol: soluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cc(O)cc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H10O5/c1-6-2-8-12(10(17)3-6)15(20)13-9(14(8)19)4-7(16)5-11(13)18/h2-5,16-18H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RHMXXJGYXNZAPX-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CSNK2A1(1457) , CSNK2B(1460) , ELA2(1991) , NFKB1(4790) , NKAP(79576) , NKRF(55922)
Általános leírás
Alkalmazás
- to investigate its regulatory mechanisms on lipopolysaccharide (LPS)-induced inflammatory injury in myocarditis
- as a reference standard for the development and validation of high performance liquid chromatography (HPLC)-photodiode array (PDA) assay method
- to inhibit Tau aggregation
- for direct binding assay
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)