Fontos dokumentumok
R7269
Rhein
≥98% (HPLC), powder, cytotoxic agent
Szinonimák:
4,5-Dihydroxyanthraquinone-2-carboxylic acid, 9,10-Dihydro-4,5-dihydroxy-9,10-dioxo-2-anthracenecarboxylic acid, Cassic acid, Chrysazin 3-carboxylic acid, Monorhein, Rheic acid, Rhubarb yellow
About This Item
Javasolt termékek
product name
Rhein,
Minőségi szint
mp
≥300 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H8O6/c16-9-3-1-2-7-11(9)14(19)12-8(13(7)18)4-6(15(20)21)5-10(12)17/h1-5,16-17H,(H,20,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FCDLCPWAQCPTKC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- as a potassium simplex optimization medium with amino acids (KSOMaa) to induce degeneration in embryos to study its effect on the intracellular and extracellular micro-RNA (miRNA) signature
- as a fat mass and obesity-associated protein (FTO) inhibitor to study its role in motile ciliogenesis in an m6A-dependent manner in Xenopus embryos
- as an FTO inhibitor to infer its antiviral action in relation with the SARS-associated coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2