Fontos dokumentumok
PHL89157
Aloe-emodin
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
1,8-Dihydroxy 3-hydroxymethylanthraquinone, 1,8-Dihydroxy-3-(hydroxymethyl)anthraquinone, 3-Hydroxymethylchrysazine, Rhabarberone
About This Item
Javasolt termékek
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
cannabis testing
Formátum
neat
SMILES string
OCc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H10O5/c16-6-7-4-9-13(11(18)5-7)15(20)12-8(14(9)19)2-1-3-10(12)17/h1-5,16-18H,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YDQWDHRMZQUTBA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?