Merck
PHL89620
Danthrone
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
1,8-Dihydroxyanthraquinone, Chrysazine, Danthron
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H8O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
240.21
Beilstein:
2054727
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥90.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
mp
191-193 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
SMILES string
Oc1cccc2C(=O)c3cccc(O)c3C(=O)c12
InChI
1S/C14H8O4/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)12-8(13(7)17)4-2-6-10(12)16/h1-6,15-16H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QBPFLULOKWLNNW-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... RXRA(6256)
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
P Rochowski et al.
International journal of pharmaceutics, 580, 119233-119233 (2020-03-21)
The paper demonstrates the potential of photoacoustics for the identification of the mechanisms underlying drug transport through tissue-mimicking systems. Photoacoustic experiments were performed for a model transdermal delivery system, consisting of drug dithranol (in pharmaceutical form) and dodecanol-collodion (DDC) membrane.