Fontos dokumentumok
30269
Emodin
analytical standard
Szinonimák:
1,3,8-Trihydroxy-6-methyl-9,10-anthracenedione, 1,3,8-Trihydroxy-6-methylanthraquinone, 6-Methyl-1,3,8-trihydroxyanthraquinone, Archin, Emodol, Frangula-emodin, Frangulic acid, Rheum emodin
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤5.0% water
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cc(O)cc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H10O5/c1-6-2-8-12(10(17)3-6)15(20)13-9(14(8)19)4-7(16)5-11(13)18/h2-5,16-18H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RHMXXJGYXNZAPX-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?