Fontos dokumentumok
E7159
Exo2
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-Methoxy-4-[(5,6,7,8-tetrahydro-benzo[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-hydrazonomethyl]-phenol
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: >20 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1cc(ccc1O)\C=N\Nc2ncnc3sc4CCCCc4c23
InChI
1S/C18H18N4O2S/c1-24-14-8-11(6-7-13(14)23)9-21-22-17-16-12-4-2-3-5-15(12)25-18(16)20-10-19-17/h6-10,23H,2-5H2,1H3,(H,19,20,22)/b21-9+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VFNUTEMVQGLDAG-ZVBGSRNCSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3