341220
Exo1
A cell-permeable methylanthranilate analog that reversibly inhibits vesicular traffic from ER to Golgi in mammalian cells by inducing tubulation and collapsing of the Golgi membrane.
Szinonimák:
Exo1, 2-(4-Fluorobenzoylamino)methylbenzoate, 2-(4-Fluorobenzoylamino)benzoic Acid Methyl Ester, ER Export Inhibitor I
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMF: 25 mg/mL
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)C(=O)Nc2c(cccc2)C(=O)OC
InChI
1S/C15H12FNO3/c1-20-15(19)12-4-2-3-5-13(12)17-14(18)10-6-8-11(16)9-7-10/h2-9H,1H3,(H,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KIAPWMKFHIKQOZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Golgi ARF1 GTPase
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 3